Solution multi-éléments ICP
Fournisseur: Avantor
VWR®
85036.180EA 279 EUR InStock
85036.180
Solution multi-éléments ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Solution pour ICP, de huit éléments dans acide nitrique 7%.
Cd 25 mg/L, Pb 5 mg/L, As 1,5 mg/L, Hg 15 mg/L, Mo 100 mg/L, Ni 500 mg/L, V 100 mg/L, Cu 1000 mg/L.
Certifications: USP 232 par voie orale.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité