Sodium chlorure 26% en solution aqueuse, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
6241.9011EA 179 EUR InStock
6241.9011 VWRS6241.9025
Sodium chlorure 26% en solution aqueuse, VOLUSOL®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Densité: 1,195 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité