Kit de couleurs visuels, détergents
Fournisseur: Hach
HACH143203EA 669 EUR InStock
HACH143203
Kit de couleurs visuels, détergents
Kits de tests environnementaux
C'est un kit de disques de couleur simple et économique permettant de déterminer la présence de détergents dans les eaux de surface ou souterraines, indiquant la présence de pollution industrielle ou domestique. Dans les eaux naturelles, la présence de détergents anioniques LAS et ABS génère une formation excessive de mousse, favorise la croissance de maladies produisant des organismes et tend à tuer la vie aquatique. Cette solution offre des résultats rapides grâce à un kit de test portable.
Information de livraison: Ce kit comprend quatre réactifs, une cartouche, deux tubes à essais, une poire en caoutchouc, deux tubes en verre, de la laine de verre, un compte-gouttes, deux bouchons, une boîte de comparaison de couleur, un disque de couleur, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité