Étalons ISE
Fournisseur: Hach
30749 2406549 23249 2351749 2354153 2370853 1279249 2318149 1474949 2305442 2835153
HACH30749EA 42.1 EUR InStock
HACH30749 HACH2406549 HACH23249 HACH2351749 HACH2354153 HACH2370853 HACH1279249 HACH2318149 HACH1474949 HACH2305442 HACH2835153
Étalons ISE
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Les étalons ISE sont utilisés pour étalonner les systèmes de mesure d'électrode sélective d'ions en faisant correspondre la sortie de l'électrode avec la concentration de l'analyte. Les paires d'étalons dont les concentrations diffèrent d'un facteur dix sont utilisées pour l'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité