Chromium test kits, models CH-8 and CH-12, comparator method
Fournisseur: Hach
HACH222800EA 410 EUR InStock
HACH222800 HACH183400
Chromium test kits, models CH-8 and CH-12, comparator method
Kits de tests environnementaux
These kits are used to determine chromium or chromium(VI) using simple, economical colour disc methods.
Information de livraison: CH-12 kit includes four reagents, clippers, two colour discs, comparator box, two viewing tubes, bottle, flask, dropper tube, stove and cover, test tube clamp, instructions and carrying case. CH-8 kit includes one reagent, two colour discs, comparator box, two viewing tubes, vial, instructions and carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité