Kits de comparaison de couleur visuels, manganèse
Fournisseur: Hach
HACH2350800EA 423 EUR InStock
HACH2350800
Kits de comparaison de couleur visuels, manganèse
Kits de tests environnementaux
Kit de détermination de couleur visuel simple, économique et rapide.
Information de livraison: ce kit comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, une bouteille de déminéralisation, des bouteilles de mélange, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité