Kits de test par comparaison visuelle, fer
Fournisseur: Hach
146400 146500 146401 255600 2299300
705-0072EA 143 EUR InStock
705-0072 HACH146500 HACH146401 HACH255600 HACH2299300
Kits de test par comparaison visuelle, fer
Kits de tests environnementaux
Résultats qualitatifs avec méthodes traditionnelles par disque de comparaison des couleurs.
  • Portatif - idéal pour les tests sur le terrain
  • Méthode simple et rapide
  • Ces kits contiennent tous les réactifs et appareils nécessaires dans une mallette de transport solide, pour 100 tests
Attention : certains des réactifs fournis dans les kits sont dangereux et des précautions appropriées d'utilisation et de mise au rebut doivent être prises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité