VWR® Traceable®, Thermomètre pour lave-vaisselle
Fournisseur: VWR
VWR®Traceable®
620-9100EA 55 EUR InStock
620-9100
VWR® Traceable®, Thermomètre pour lave-vaisselle
Thermomètres Thermomètres numériques
En fournissant la preuve de la conformité à la réglementation sur la température qui stipule qu'une température de 82 °C doit être atteinte pendant le lavage au lave-vaisselle, ce thermomètre permet de garantir un nettoyage adéquat. Conçu pour les applications dans les laboratoires d'analyses par voie humide, les environnements humides et en extérieur. Utilisé dans les denrées alimentaires, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, les salles propres et les laboratoires industriels. Métal étanche avec capteur interne en acier inoxydable.
  • Indique les températures maximale et minimale atteintes au cours du cycle de lavage au lave-vaisselle
Certifications: Traçabilité conforme aux normes du NIST, ainsi qu'aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fourni avec clip de fixation au lave-vaisselle, batterie et certificat d'étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité