Accessories for data loggers, Dickson®
Fournisseur: DICKSON
A015 A016
DICKA015EA 159 EUR InStock
DICKA015 620-1515
Accessories for data loggers, Dickson®
Enregistreurs de données
DicksonWare™ software (incl. USB or serial cable) is needed for setting up Dickson loggers. They enable viewing and downloading data, and resetting the logger to the factory settings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité