Lithium chlorure, peqGOLD OptiPure
Fournisseur: Peqlab brand
732-3315EA 0 EUR InStock
732-3315
Lithium chlorure, peqGOLD OptiPure
Lithium chlorure
Formule: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité