Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211603 211604 211605 211606
WHEA211603EA 337 EUR InStock
WHEA211603 WHEA211604 WHEA211605 WHEA211606
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, translucent, with tip and cap.
  • Tip dispenses a stream of liquid or non-controlled drop
  • Flexible for easy handling
  • Good chemical and temperature resistance
Conditionnement: Dropper bottles, tips and caps are packaged separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité