L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, LiChroCART®, with LiChrosorb® sorbents
Fournisseur: Merck
1.50170.7057 1.50171.7052 1.50171.7054 1.50171.7057 1.50171.7059 1.50173.7054 1.50173.7057 1.50175.7052 1.50175.7054 1.50175.7057 1.50175.7059 1.50177.7052 1.50177.7054 1.50177.7057 1.50177.7059 1.50178.7052 1.50178.7054 1.50178.7057 1.50178.7059 1.50179.7052 1.50179.7054 1.50179.7057 1.50179.7059 1.50195.7052 1.50195.7054 1.50195.7057 1.50195.7059 1.50201.7052 1.50201.7054 1.50201.7057 1.50201.7059 1.50228.7052 1.50228.7054 1.50228.7057 1.50228.7059 1.50229.7052 1.50229.7054 1.50229.7057 1.50229.7059 1.50233.7052 1.50233.7054 1.50233.7057 1.50233.7059 1.50234.7052 1.50234.7054 1.50234.7057 1.50234.7059 1.50236.7052 1.50236.7054 1.50236.7057 1.50236.7059 1.50302.7052 1.50302.7054 1.50302.7057 1.50302.7059 1.51431.7052 1.51431.7054 1.51431.7057 1.51431.7059 1.51432.7052 1.51432.7054 1.51432.7057 1.51432.7059 1.51442.7052 1.51442.7054 1.51442.7057 1.51442.7059 1.51443.7052 1.51443.7054 1.51443.7057 1.51443.7059 1.51444.7052 1.51444.7054 1.51444.7057 1.51444.7059 1.51448.7052 1.51448.7054 1.51448.7057 1.51448.7059 1.50170.7059 1.50174.7054 1.50170.7052 1.50174.7059
1.50170.7057EA 804 EUR InStock
1.50170.7057 1.50171.7052 1.50171.7054 1.50171.7057 1.50171.7059 1.50173.7054 1.50173.7057 1.50175.7052 1.50175.7054 1.50175.7057 1.50175.7059 1.50177.7052 1.50177.7054 1.50177.7057 1.50177.7059 1.50178.7052 1.50178.7054 1.50178.7057 1.50178.7059 1.50179.7052 1.50179.7054 1.50179.7057 1.50179.7059 1.50195.7052 1.50195.7054 1.50195.7057 1.50195.7059 1.50201.7052 1.50201.7054 1.50201.7057 1.50201.7059 1.50228.7052 1.50228.7054 1.50228.7057 1.50228.7059 1.50229.7052 1.50229.7054 1.50229.7057 1.50229.7059 1.50233.7052 1.50233.7054 1.50233.7057 1.50233.7059 1.50234.7052 1.50234.7054 1.50234.7057 1.50234.7059 1.50236.7052 1.50236.7054 1.50236.7057 1.50236.7059 1.50302.7052 1.50302.7054 1.50302.7057 1.50302.7059 1.51431.7052 1.51431.7054 1.51431.7057 1.51431.7059 1.51432.7052 1.51432.7054 1.51432.7057 1.51432.7059 1.51442.7052 1.51442.7054 1.51442.7057 1.51442.7059 1.51443.7052 1.51443.7054 1.51443.7057 1.51443.7059 1.51444.7052 1.51444.7054 1.51444.7057 1.51444.7059 1.51448.7052 1.51448.7054 1.51448.7057 1.51448.7059 1.50170.7059 1.50174.7054 1.50170.7052 1.50174.7059
HPLC columns, LiChroCART®, with LiChrosorb® sorbents
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel LiChroCART® cartridges are available with various types of LiChrosorb® sorbents.
These LiChroCART® cartridges require part number 1.51486.0001 manu-CART® cartridge column holder, which can be used to hold one cartridge column with or without a 4×4 mm guard column. LiChroCART® columns 250×10 mm require part number 1.51419.0001 manu-CART® 10. The short LiChroCART® columns can be ordered as a set including the corresponding cartridge holder and one cartridge, or as a pack of 3 cartridges without cartridge holder. The separate part numbers for the cartridge are as follows: 1.50More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité