1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l solution 0,1% indicateur
Fournisseur: Hach
Danger
Synonyms: PAN
HACH2122432EA 44.4 EUR InStock
HACH2122432 HACH2122426 HACH2122449
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l solution 0,1% indicateur
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol
For determination of low level manganese by the PAN method.
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Method 8149
Method Name PAN
Parameter Manganese
Platform Solution
Range 0.006 - 0.700 mg/L Mn
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité