Amino acid F for Rapid liquid silica method
Fournisseur: Hach
2353011 2651155
HACH2353011EA 39.3 EUR InStock
HACH2353011 HACH2651155
Amino acid F for Rapid liquid silica method
Kits de tests environnementaux
These are used for determination of Ultra Low Range silica by the Heteropoly Blue Rapid Liquid method. Rapid Liquid™ methods offer an economical way to analyse multiple samples and to measure trace concentrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité