Acide gallique monohydraté solution dans l'éthylène glycol pour mesure de la conductivité
Fournisseur: Hach
Danger
Synonyms: Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydraté
HACH1442326EA 29.5 EUR InStock
HACH1442326
Acide gallique monohydraté solution dans l'éthylène glycol pour mesure de la conductivité
Acide gallique monohydraté
Gallic acid solution for conductivity testing. Used to neutralise hydroxide ion interference.
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité