Hydrogen sulfide test kit, HS-C
Fournisseur: Hach
HACH2537800EA 0 EUR InStock
HACH2537800
Hydrogen sulfide test kit, HS-C
Kits de tests environnementaux
The kit is used to determine sulphide pollution of sewage water, waste water and other sources resulting from decomposition of organic matter. In the HS-C kit, sulphide discolours a detection paper. The results can be obtained by comparison of the colour to a printed chart.
  • Reliable, cost effective colour comparison method
Information de livraison: Includes reaction vial, effervescent tablets, test papers, comparator chart and instructions, in a cardboard box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité