Bromocresol green-methyl red solution indicateur de pH
Fournisseur: Hach
2329249 2329232
HACH2329249EA 43.9 EUR InStock
HACH2329249 HACH2329232
Bromocresol green-methyl red solution indicateur de pH
Bromocresol green-methyl red
Bromcresol green-methyl red pH indicator solutions are used to determine alkalinity of water by titration method. APHA formulation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité