Phosphorus (Reactive) TNT reagent set
Fournisseur: Hach
705-2049EA 167 EUR InStock
705-2049
Phosphorus (Reactive) TNT reagent set
Kits de tests environnementaux
Set used for determination of reactive phosphorus (ortho-phosphate) by the molybdovanadate Test 'N Tube™ method.
  • Test 'N Tube products provide safe, convenient testing
  • Easy ordering
Information de livraison: Set includes vials and reagents for up to 50 tests (dependent upon the number of reagent blank tests performed).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité