Bleu de bromophénol solution indicateur acide-base
Fournisseur: Hach
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
HACH1455232EA 26.6 EUR InStock
HACH1455232
Bleu de bromophénol solution indicateur acide-base
Bleu de bromophénol
Bromphenol blue pH indicator solutions are used to determine acidity and alkalinity of water by titration method.
  • Visual transition interval: pH 3,0 (yellow) - pH 4,6 (blue)
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité