Reagents for determination of silica
Fournisseur: Hach
199532 27032 199553 2254249 199549
HACH199532EA 35.7 EUR InStock
HACH199532 HACH27032 HACH199553 HACH2254249 HACH199549
Reagents for determination of silica
Kits de tests environnementaux
These reagents used for low and ultra-low range silica determination by the Heteropoly Blue method.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité