Colonnes capillaires, Carbowax 20M
Fournisseur: Agilent
112-2032 113-2032
HEWL112-2032EA 751 EUR InStock
HEWL112-2032 HEWL113-2032
Colonnes capillaires, Carbowax 20M
Colonnes pour chromatographie
Colonne de polyéthylène glycol.
  • Parfaitement adaptée aux alcools, aux acides libres, à l'éther, au glycol et aux solvants
  • Équivalente à la phase G16 de la liste USP
  • No greffée ni réticulée
Température maximale : 60 à 220/240 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité