Colonnes capillaires, DB-17ms
Fournisseur: Agilent
121-4722 122-4711 122-4712 122-4731 122-4732 122-4762 123-4712 123-4732
HEWL121-4722EA 691 EUR InStock
HEWL121-4722 HEWL122-4711 HEWL122-4712 HEWL122-4731 HEWL122-4732 HEWL122-4762 HEWL123-4712 HEWL123-4732
Colonnes capillaires, DB-17ms
Colonnes pour chromatographie
Quasiment équivalentes à la colonne (50%-phényl)-méthylpolysiloxane
Rinçables aux solvants, ces colonnes de polarité moyenne à très faible ressuage sont idéales pour la GC/MS. Elles conviennent à l'analyse des pesticides CLP.
  • Inertie excellente pour les composés actifs
  • Meilleure intégrité des spectres de masse
  • Greffées et réticulées
Limites de température : 40 à 320/340 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité