L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cuillères d'échantillonnage
Fournisseur: VWR Collection
231-0493EA 52.8 EUR InStock
231-0493 231-0494
VWR®, Cuillères d'échantillonnage
Cuillères
En PS, blanc. Ces cuillères jetables sont fabriquées dans un environnement de salle propre et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. Elles sont parfaites pour l'échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes.
  • Disponibles en deux tailles différentes : 2,5 ml (équivalent à une cuillère à café) et 10 ml (équivalent à une cuillère à soupe)
  • Production, assemblage et conditionnement conformes aux directives pour les salles propres de classe 7 (10 000)
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UEConforme aux directives de la FDA et de l'UE
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité