Calcium hypochlorite 60% chlore disponible, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hypochlorite de calcium
22669.293EA 49.4 EUR InStock
22669.293 22669.362
Calcium hypochlorite 60% chlore disponible, TECHNICAL
Calcium hypochlorite
Formule: CaCl₂O₂
MW: 142,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
ONU: 1748
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119487005-40
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 61 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité