HPLC columns, MAbPac™ HIC-20
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
088553 088554 088555
555-7357EA 1314.46 EUR InStock
555-7357 555-7358 555-7359
HPLC columns, MAbPac™ HIC-20
Colonnes pour chromatographie
The MAbPac™ HIC-20 HPLC column are designed for separation of monoclonal antibodies (mAbs), mAb fragments and oxidised variants by hydrophobic interaction chromatography (HIC).
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phase
  • Rugged column stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité