Colonnes capillaires, HP-5ms
Fournisseur: Agilent
19091S-101 19091S-102 19091S-102E 19091S-105 19091S-112 19091S-113 19091S-133 19091S-213 19091S-231 19091S-233 19091S-233E 19091S-313 19091S-331 19091S-333 19091S-336 19091S-413 19091S-416 19091S-431 19091S-433 19091S-433E 19091S-436 19091S-433I 19091S-112E 19091S-413E 19091S-436E 19091S-577 19091S-101LTM 19091S-102LTM 19091S-331LTM 19091S-413LTM 19091S-431LTM 19091S-433LTM 19091S-577LTM 29091S-433LTM
HEWL19091S-101EA 433 EUR InStock
HEWL19091S-101 HEWL19091S-102 HEWL19091S-102E HEWL19091S-105 HEWL19091S-112 HEWL19091S-113 HEWL19091S-133 HEWL19091S-213 HEWL19091S-231 HEWL19091S-233 HEWL19091S-233E HEWL19091S-313 HEWL19091S-331 HEWL19091S-333 HEWL19091S-336 HEWL19091S-413 HEWL19091S-416 HEWL19091S-431 558-0244 HEWL19091S-433E 558-0245 HEWL19091S-433I HEWL19091S-112E HEWL19091S-413E HEWL19091S-436E HEWL19091S-577 HEWL19091S-101LTM HEWL19091S-102LTM HEWL19091S-331LTM HEWL19091S-413LTM HEWL19091S-431LTM HEWL19091S-433LTM HEWL19091S-577LTM HEWL29091S-433LTM
Colonnes capillaires, HP-5ms
Colonnes pour chromatographie
These columns have very low bleed characteristics that are ideal for GC/MS.
  • Testées spécifiquement pour l'inertie des composés actifs, y compris les composés acides et basiques
  • Rapport signal-bruit amélioré pour une sensibilité accrue et une meilleure intégration des spectres de masse
  • Greffées et réticulées
5%-phényl-méthylpolysiloxane, apolaires, rinçables aux solvants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité