Colonnes capillaires, HP-FFAP
Fournisseur: Agilent
19091F-102 19091F-105 19091F-105E 19091F-112 19091F-112E 19091F-115 19091F-115E 19091F-413 19091F-433 19095F-120 19095F-121 19095F-123 19091F-102E
HEWL19091F-102EA 607 EUR InStock
HEWL19091F-102 HEWL19091F-105 HEWL19091F-105E HEWL19091F-112 HEWL19091F-112E 558-0238 HEWL19091F-115E HEWL19091F-413 HEWL19091F-433 558-0398 558-0399 558-0247 HEWL19091F-102E
Colonnes capillaires, HP-FFAP
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont conçues pour l'analyse des acides gras volatils et des phénols.
  • Polarité élevée
  • Plage de température comprise entre 60 °C et 240/250 °C
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
Polyéthylèneglycol modifié à l'acide nitrotéréphtalique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité