Seringues de type X pour les applications de chromatographie sensibles
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
204452 204475 204400 204379
549-0696EA 215 EUR InStock
549-0696 549-0694 549-0695 HAMI204379
Seringues de type X pour les applications de chromatographie sensibles
Seringues Seringues de chromatographie
Les seringues de type X sont parfaitement adaptées aux échantillons LC sensibles tels que les protéines, les peptides, les phospholipides ou les amines de plus petite taille.
La seringue est équipée d'un cylindre en verre désactivé et d'une aiguille avec revêtement inorganique afin d'éviter l'adsorption sur les surfaces internes, ce qui donne une contamination des échantillons quasi-nulle. Le revêtement crée une surface lisse à l'intérieur du cylindre, permettant d'augmenter la durée de vie de la seringue en réduisant la friction lors des applications à haute vitesse, tout en maintenant une étanchéité parfaite sur toute la durée de vie de la seringue. L'aiguille de type X désactivée est directement fixée au cylindre sans ciment, ce qui réduit encore le risque de contamination des échantillons.
Aiguille fixe : cet embout se trouve sur les seringues de chromatographie CTC. Cette conception unique permet une fixation directe de l'aiguille sur le cylindre et élimine le contact entre le solvant de l'échantillon et l'adhésif, réduisant ainsi la contamination.
Les seringues de type X sont spécialement conçues pour les échantillonneurs automatiques étendus CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt et PAL HTX-xt vendus sous les marques suivantes : AB Sciex, Agilent, Alpha M.O.S., Antek, Bruker, Dionex, GE, Gerstel, GL Sciences, Lauda, LEAP Technologies, MicroCal, MPS, Perichrom, Perkin Elmer, Shimadzu, Sotax, Thermo Scientific, Waters et Zoex.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité