Colonnes capillaires, DB-624
Fournisseur: Agilent
121-1324 122-1334 122-1364 123-1334 123-1364 123-1364E 124-1334 124-1374 125-1334 125-1334E 125-1364 125-1374 128-1324 122-1334E 122-1364E 123-1334E 125-1374E 125-1364E 128-1324E 121-1324E 121-1324LTM 122-1334LTM 123-1334LTM 124-1334LTM 125-13A4 125-13B4 125-1314 125-1334LTM 128-1314LTM 128-1324LTM 221-1324LTM 222-1334LTM
HEWL121-1324EA 620 EUR InStock
HEWL121-1324 HEWL122-1334 558-0364 558-0368 558-0369 HEWL123-1364E HEWL124-1334 HEWL124-1374 558-0372 HEWL125-1334E HEWL125-1364 HEWL125-1374 558-0375 HEWL122-1334E HEWL122-1364E HEWL123-1334E HEWL125-1374E HEWL125-1364E HEWL128-1324E HEWL121-1324E HEWL121-1324LTM HEWL122-1334LTM HEWL123-1334LTM HEWL124-1334LTM HEWL125-13A4 HEWL125-13B4 HEWL125-1314 HEWL125-1334LTM HEWL128-1314LTM HEWL128-1324LTM HEWL221-1324LTM HEWL222-1334LTM
Colonnes capillaires, DB-624
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont recommandées pour les méthodes EPA 502.2 et 8021, ainsi que pour l'analyse rapide des composés volatils avec la GC/MS. Elles sont spécialement conçues pour l'analyse des polluants prioritaires volatils et des solvants résiduels.
  • Inertie excellente pour les composés actifs
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité