Colonnes capillaires, HP-INNOWAX
Fournisseur: Agilent
19091N-013 19091N-033 19091N-036 19091N-102 19091N-105 19091N-111 19091N-113 19091N-113E 19091N-116 19091N-131I 19091N-133 19091N-133E 19091N-136E 19091N-202 19091N-213 19091N-213E 19091N-216E 19091N-231I 19091N-233E 19095N-121E 19095N-123I 19095N-123E 19095N-126 19091N-030 19091N-105E 19091N-130 19091N-131E 19091N-205E 19091N-013LTM 19091N-030LTM 19091N-102LTM 19091N-133LTM 19091N-331 19091N-577I 19091N-577E 19091N-577LTM 19095N-123LTM 29091N-133LTM 29091N-577LTM
HEWL19091N-013EA 0 EUR InStock
HEWL19091N-013 HEWL19091N-033 HEWL19091N-036 HEWL19091N-102 HEWL19091N-105 HEWL19091N-111 558-0392 HEWL19091N-113E HEWL19091N-116 HEWL19091N-131I 558-0393 HEWL19091N-133E HEWL19091N-136E HEWL19091N-202 HEWL19091N-213 HEWL19091N-213E HEWL19091N-216E HEWL19091N-231I HEWL19091N-233E HEWL19095N-121E HEWL19095N-123I HEWL19095N-123E HEWL19095N-126 HEWL19091N-030 HEWL19091N-105E HEWL19091N-130 HEWL19091N-131E HEWL19091N-205E HEWL19091N-013LTM HEWL19091N-030LTM HEWL19091N-102LTM HEWL19091N-133LTM HEWL19091N-331 HEWL19091N-577I HEWL19091N-577E HEWL19091N-577LTM HEWL19095N-123LTM HEWL29091N-133LTM HEWL29091N-577LTM
Colonnes capillaires, HP-INNOWAX
Colonnes pour chromatographie
Colonnes recommandées pour les alcools, les acides organiques libres, les solvants, les huiles essentielles, les arômes et les parfums
  • Polarité élevée
  • Limites de température les plus élevées de toutes les phases PEG greffées
  • Répétabilité de colonne à colonne
  • Greffées et réticulées
Polyéthylèneglycol (PEG), rinçables aux solvants
Température maximale : 250/270 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité