Colonnes capillaires, DB-5ms Ultra Inert
Fournisseur: Agilent
121-5522UI 121-5523UI 122-5552UI 122-5562UI 121-5522UILTM 121-5523UILTM 122-5512UILTM G3900-63005 165-6626 221-5522UILTM
HEWL121-5522UIEA 735 EUR InStock
HEWL121-5522UI HEWL121-5523UI HEWL122-5552UI HEWL122-5562UI HEWL121-5522UILTM HEWL121-5523UILTM HEWL122-5512UILTM HEWLG3900-63005 HEWL165-6626 HEWL221-5522UILTM
Colonnes capillaires, DB-5ms Ultra Inert
Colonnes pour chromatographie
Colonnes recommandées pour les composés semi-volatils et halogénés, pesticides, herbicides, substances illicites, amines et le criblage d'échantillons inconnus.
5% phényl 95% diméthylarylène siloxane.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité