Colonnes capillaires, DB-WAXetr
Fournisseur: Agilent
122-7332 122-7333 122-7362 122-7363 123-7312 123-7314 123-7332 123-7333 123-7334 123-7354 123-7362 123-7363 123-7364 125-7312 125-7314 125-7332 125-7333 125-7334 125-7362 128-7323 122-7332E 122-7333E 122-7362E 123-7332E 123-7354E 123-7363E 125-7332E 125-7334E 122-7332LTM 123-7334LTM
HEWL122-7332EA 705 EUR InStock
HEWL122-7332 HEWL122-7333 HEWL122-7362 HEWL122-7363 HEWL123-7312 HEWL123-7314 HEWL123-7332 HEWL123-7333 HEWL123-7334 HEWL123-7354 HEWL123-7362 HEWL123-7363 HEWL123-7364 HEWL125-7312 HEWL125-7314 HEWL125-7332 HEWL125-7333 HEWL125-7334 HEWL125-7362 HEWL128-7323 HEWL122-7332E HEWL122-7333E HEWL122-7362E HEWL123-7332E HEWL123-7354E HEWL123-7363E HEWL125-7332E HEWL125-7334E HEWL122-7332LTM HEWL123-7334LTM
Colonnes capillaires, DB-WAXetr
Colonnes pour chromatographie
DB-WAXetr is a high polarity polyethylene glycol (PEG) column for the analysis of alcohols, solvents, benzenes, styrenes, and organic acids, among others.
  • Excellent column-to-column repeatability
  • Fast and accurate operation within temperature limits of 30 to 260/280 °C
  • Equivalent to USP Phase G16
  • High polarity
  • Bonded, cross-linked and solvent rinsable
Similar phases: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité