Microtubes à centrifuger
Fournisseur: SARSTEDT
72.706.600 72.704.700 72.706.700
SARS72.706.600EA 66.92 EUR InStock
SARS72.706.600 SARS72.704.700 SARS72.706.700
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, transparent.
  • Wide hinge for easy and precise closure
  • Large writing space on frosted, flat lid
  • DNA free, DNase/RNase free
  • PCR inhibitor free
The low protein and DNA binding graduated micro tubes with SafeSeal locking cap minimises the sample loss.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité