Retort clamp, four pronged
Fournisseur: Bochem
BOCHB08297100EA 323 EUR InStock
BOCHB08297100
Retort clamp, four pronged
Pinces Pinces à usage général
Stainless steel (18/10)/silicone.
  • Span width is independently adjustable by two regulating screws
  • Four-pronged
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité