Insulin syringes, U100
Fournisseur: CODAN
621640 621912
CODA621640EA 51.2 EUR InStock
CODA621640 CODA621912
Insulin syringes, U100
Seringues Seringues médicales
These insulin syringes have a Luer slip centric nozzle and an insulin scale.
  • Narrow silicone seal
  • Dual scale for precise reading
  • Plunger stop
  • Ergonomic finger grip design
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité