Bains à sec numériques
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88870004 88870005 88870006
460-0306EA 469 EUR InStock
460-0306 460-0307 460-0308
Bains à sec numériques
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les bains à sec numériques polyvalents offrent une large gamme de blocs qui accueillent différents types de tubes avec une uniformité et une stabilité des températures favorisant des résultats reproductibles. Les unités sont dotées de commandes numériques et d'affichage de la température et du temps, elles sont résistantes grâce à un corps en acier recouvert de poudre. Parfaits pour la préparation d'échantillons, la conservation des enzymes, les réactions enzymatiques, l'amplification de l'ADN, la dégénération de gel d'électrophorèse et coagulation de sérum. Choix de modèles pouvant contenir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour s'adapter à une grande variété de récipients et d'applications.
  • Sonde de température intégrée pour une précision et un contrôle des températures excellents
  • Contrôle précis de la température avec circuit PID
  • L'étalonnage des températures permet à l'utilisateur de décaler la température vers la valeur désirée
  • Le minuteur permet à l'utilisateur de contrôler précisément la durée de chauffage
  • Blocs d'échantillons en alliage d'aluminium interchangeables pour une plus grande polyvalence et pour faciliter le nettoyage et la désinfection
Information de livraison: fourni avec un outil d'extraction de bloc, mais sans blocs (ils doivent être commandés séparément).
Attention: * RT = température ambiante
Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité