Bain à sec numérique, compact
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88871003 88871004
460-0284EA 375 EUR InStock
460-0284 460-0283
Bain à sec numérique, compact
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Ces bains à sec numériques polyvalents fournissent une bonne uniformité et stabilité de la température, assurant ainsi des résultats reproductibles. Les appareils sont compacts et légers avec des commandes et un affichage numériques de la température. Ils permettent d'optimiser un espace précieux sur les paillasses. Ces appareils sont parfaits pour la préparation d'échantillons, la conservation d'enzymes, l'amplification de l'ADN et les réactions enzyme-substrat.
  • Sonde de température intégrée pour une précision et un contrôle des températures excellents
  • Conçus pour un contrôle précis de la température
  • Vitesse de chauffage rapide
  • Plusieurs combinaisons de différentes tailles de blocs permettent une plus grande flexibilité des tailles de tubes au cours de la procédure expérimentale
  • Alimentation basse tension 12 V
Information de livraison: Informations de livraison : fourni avec un outil d'extraction de bloc et un couvercle en plastique, mais sans blocs (ils doivent être commandés séparément).
Attention: Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
* RT = température ambiante
** S - 1 bain, 2×½ bains, 4×¼ bains or 1×½ bain plus 2×¼ bains
*** D - 2 bains, 4×½ bains, 8×¼ bains ou combination
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité