Filtres tissés en mailles, NITEX®
Fournisseur: SEFAR
03-48/31 03-28/17 03-100/44 03-300/51 03-5/1 03-50/31 03-55/32 03-60/35
SEFA03-48/31EA 329 EUR InStock
SEFA03-48/31 SEFA03-28/17 SEFA03-100/44 SEFA03-300/51 SEFA03-5/1 SEFA03-50/31 SEFA03-55/32 SEFA03-60/35
Filtres tissés en mailles, NITEX®
Filtres Filtres à membrane
Tissus en monofilament synthétique tissé de précision. Il s'agit d'un tissu en monofilament très spécialisé, caractérisé par des propriétés matérielles précisément définies et contrôlées, cohérentes et reproductibles, comme la taille des pores, l'épaisseur, la résistance à la traction, la stabilité dimensionnelle, la propreté, etc.
  • Les propriétés de surface sont uniformes et cohérentes
  • La tolérance d'épaisseur est de quelques microns sur tous les rouleaux et lots
  • La propreté répond aux normes strictes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité