Barrettes de microtubes pour PCR, 0,1 ml
Fournisseur: EPPENDORF
0030124.804 0030124.812 0030124.820
732-1615EA 147 EUR InStock
732-1615 732-1616 732-1617
Barrettes de microtubes pour PCR, 0,1 ml
Tubes Tubes PCR
8 tubes de réaction dans des barrettes, idéales pour de petits volumes d'échantillons.
  • Adaptation facile à l'automatisation
  • Scellables à l'aide de couvercles de barrettes plats ou bombés
  • Certifiés exempts d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs PCR
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité