Syringe cap, MULTI-AD®
Fournisseur: B. Braun
BRAU418012EA 859 EUR InStock
BRAU418012
Syringe cap, MULTI-AD®
Perfusions
Red syringe cap for capping Luer slip or Luer-Lock syringes.
  • Sterile
  • One-hand attachment
  • Contains PVC
  • Blister package protects of unopened caps and aids in capping
The componenets do not contain BPA, DEHP and natural rubber.
Conditionnement: Unique 10 per blister package protects sterility of unopened caps and aids in capping. 50 packs per case.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité