Aspirateurs pour salle propre en PE, série CWR POLY
Fournisseur: TIGER-VAC
110499B 110498B
141-1080EA 5150 EUR InStock
141-1080 141-1079
Aspirateurs pour salle propre en PE, série CWR POLY
Aspirateurs
Ces aspirateurs pour matières sèches et humides sont conçus pour un nettoyage général en environnements où la contamination est contrôlée. Ils sont compatibles en salle propre et s'utilisent dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
  • Système de filtration à cinq étapes inclut deux filtres ULPA U15 (un pour l'air opérationnel et un pour l'air de refroidissement), un filtre à tissu double et un sac filtrant à usage unique
  • Moteur by-pass, monophasé
  • Sur chariot à quatre roues pour une excellente maniabilité
  • Capacité de récupération: 25 à 47,5 litres dans le réservoir de récupération et 9,5 à 19 litres dans un sac de filtration à usage unique
  • Anneau central avec cartouche à charbon actif (MRAC) disponible en option
Ces unités sont protégées contre les EMI/RFI et ne perturberont pas les ordinateurs, ni les équipements électroniques sensibles.
Filtration ULPA double pour l'air opérationnel et l'air de refroidissement. Chaque filtre ULPA est testé au laser afin de garantir une efficacité de 99,999% sur 0,12 micron. Le système à filtre double ULPA est garanti compatible avec les salles blanches et offre une puissance d'aspiration maximale.
Construction: Recovery tank made from polyethelyne
Compatible salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10). L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Certifications: Compatible salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10). L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Information de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité