Tétrahydrofuranne ≥99.9% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: THF
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84882.320EA 309 EUR InStock
84882.320 84882.290
Tétrahydrofuranne ≥99.9% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21,5 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09351
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) ≥ 99.9 %
Acidité ≤ 0.0005 meq/g
Alcalinité ≤ 0.0005 meq/g
Résidu à l'évaporation ≤ 1 ppm
Peroxydes (au conditionnement) ≤ 1 ppm
Eau ≤ 50 ppm
Ag (Argent) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Cuivre) ≤ 10 ppb
Fe (Fer) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnésium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganèse) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Plomb) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (215 nm) ≥ 10 %
Transmittance (235 nm) ≥ 50 %
Transmittance (255 nm) ≥ 80 %
Transmittance (275 nm) ≥ 95 %
Transmittance (295 nm) ≥ 99 %
Apte à LC-MS Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité