Acide acétique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide éthanoïque
Conditionné sous azote
84874.260EA 103 EUR InStock
84874.260 84874.180 84874.290
Acide acétique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38,5 °C
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8%
Evaporation residue Max. 0.0001%
Water Max. 0.1%
Calcium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.5 ppm
Transmittance (255 nm) Min 10%
Transmittance (260 nm) Min 50%
Transmittance (270 nm) Min 80%
Transmittance (280 nm) Min 95%
Transmittance (300 nm) Min 99%
Qualification pour la LC-MS (0.1% Solution aqueuse) Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité