Sample containers with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 353 EUR InStock
216-4045 DELT409852
Sample containers with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité