Beakers, tall form, super duty
Fournisseur: DWK Life Sciences
214-0404EA 9.7 EUR InStock
214-0404 214-0405 214-0406
Beakers, tall form, super duty
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec bec verseur.
  • Exemples d’applications : travaux sous sollicitation mécanique
  • Epaisseur uniforme de la paroi
  • Très bonne résistance chimique, bonne résistance thermique
With easily legible graduation and labelling area. It is recommended to heat the Super Duty glass beakers slowly and evenly to prevent thermal stresses in the glass. For work at very high temperatures or with fast changes in temperature, the standard DURAN® beakers should be used, as these offer excellent resistance to temperature changes. However, mechanical stability is limited with these products in comparison with the Super Duty beakers.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité