L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filter boards
Fournisseur: Sartorius
FT-3-343-047 FT-3-343-142 FT-3-343-293
SARTFT-3-343-047EA 7.3 EUR InStock
SARTFT-3-343-047 SARTFT-3-343-142 SARTFT-3-343-293
Filter boards
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Filter boards are used for filtration of cooking oils, transformer oils and as base paper for impregnation with certain reagents.
These are characterised by high wet strength and are therefore especially suitable for pressure or vacuum filtration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité