L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mandatory signs
Fournisseur: Brady
803650 251427 701513
BRDY803650EA 3.28 EUR InStock
BRDY803650 BRDY251427 BRDY701513
Mandatory signs
Panneaux
Compulsory protective wearing signs made of vinyl.
  • Correct icon for each purpose
  • High-quality and self-adhesive labels
  • Light-resistant, scratch resistant and durable
Certifications: According to DIN 4844.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité