Safety cabinets, poisons
Fournisseur: KOETTERMANN
379-00003 379-00001 379-00000 379-00002
KOTT379-00003EA 358 EUR InStock
KOTT379-00003 KOTT379-00001 KOTT379-00000 KOTT379-00002
Safety cabinets, poisons
Mobilier Armoires de stockage
These cabinets are available with normal and hinged doors.
  • Lockable
  • Continuous extraction inside the cabinet
  • Can be wall mounted or installed in chemical storage cabinet
Epoxy powder coated steel.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité