Temperature indicating strips
Fournisseur: TESTO
0646.3341 0646.0916 0646.2532 0646.1724 0646.0108
TEST0646.3341EA 31 EUR InStock
TEST0646.3341 TEST0646.0916 TEST0646.2532 TEST0646.1724 TEST0646.0108
Temperature indicating strips
Bandelettes indicatrices de température
testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
  • Change in colour in two to three seconds
  • Practical booklet format including 10 thermometer strips
  • 8 temperature levels
They are used for measurements on moving and/or small parts, for long-term monitoring.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité