L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Scoops, Open PharmaScoop®
Fournisseur: Sampling Systems
A336-1000 A336-250 A336-500 A336-750 A336-2000 A336-1500
SAMPA336-1000EA 171 EUR InStock
SAMPA336-1000 SAMPA336-250 SAMPA336-500 SAMPA336-750 SAMPA336-2000 SAMPA336-1500
Scoops, Open PharmaScoop®
Pelles
These general purpose scoops made from stainless steel 316 feature a heavy duty, crevice free construction which makes them ideal for use in the food and pharmaceutical industries.
  • Open top design, flat bottom with rounded edges
  • 316 stainless steel is a high-quality grade and is therefore very corrosion resistant
  • Satin finish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité